Piruvato de metilo 94%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
127651000
127650250
127655000
ACRO127651000EA
76.6
EUR
ACRO127651000
ACRO127650250
ACRO127655000
Piruvato de metilo 94%
Piruvato de metilo
Formula:
C₄H₆O₃ Pto. Ebullición: 134…137 °C (760 mmHg) Densidad: 1,13 g/cm³ Pto. de inflamación: 39 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00008754 Núm. CAS: 600-22-6 EINECS: 209-987-4 UN: 3272 ADR: 3,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4035 to 1.4075 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥92 % |