Piruvato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Pyruvic acid ethyl mester, 2-Ketopropionic acid methyl ester, 2-Oxopropionic acid methyl ester, Methyl 2-oxopropanoate, α-Ketopropionic acid methyl ester
A13966.14
A13966.22
A13966.36
A13966.14EA
31.1
EUR
A13966.14
A13966.22
A13966.36
Piruvato de metilo ≥98%
Piruvato de metilo
Purity: 98%
CAS No.: 600-22-6
Molecular Formula: C4H6O3
Formula Weight: 102.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 39°(102°F)
Refractive Index: 1.4040
Odour: Sweet
Boiling Point: 135-137°
Beilstein Reference: 1361953
Merck Reference: 14,8021
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00008754
Formula:
C₄H₆O₃ Pto. Ebullición: 135…137 °C Densidad: 1,123 Pto. de inflamación: 39 °C (102 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00008754 Núm. CAS: 600-22-6 EINECS: 209-987-4 UN: 3272 ADR: 3,III Índice Merck: 14,8021 |