Etilo acetoacetato 99%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Acetoacetato de etilo
117970025
117970250
117970010
ACRO117970025EA
98.6
EUR
ACRO117970025
ACRO117970250
ACRO117970010
Etilo acetoacetato 99%, puro
Etilo acetoacetato
Formula:
C₆H₁₀O₃ MW: 130.14 g/mol Pto. Ebullición: 180.8 Pto. de fusión: –45 °C Densidad: 1.03 g/cm³ Pto. de inflamación: 70 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009199 Núm. CAS: 141-97-9 EINECS: 205-516-1 Índice Merck: 13,03793 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4180 to 1.4200 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥98.5 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.005 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Sodium (Na) | ≤0.05 % |
Heavy metals (ICP-OES) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % |
Nitrogen compounds (as N) | ≤0.001 % |