Etilo acetoacetato 99+%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Acetoacetato de etilo
220401000 220400025 220405000
ACRO220401000EA 24.2 EUR
ACRO220401000 ACRO220400025 ACRO220405000
Etilo acetoacetato 99+%, extra puro
Etilo acetoacetato
Formula: C₆H₁₀O₃
MW: 130.14 g/mol
Pto. Ebullición: 180 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –45 °C
Densidad: 1.03 g/cm³
Pto. de inflamación: 70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009199
Núm. CAS: 141-97-9
EINECS: 205-516-1
Índice Merck: 13,03793
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Acidity (CH3COOH) ≤0.1 %