Etilo acetoacetato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Acetoacetato de etilo
A12544.0C
A12544.0E
A12544.30
A12544.36
A12544.0CEA
309
EUR
A12544.0C
A12544.0E
A12544.30
A12544.36
Etilo acetoacetato ≥99%
Etilo acetoacetato
Purity: 99+%
CAS No.: 141-97-9
Molecular Formula: C6H10O3
Formula Weight: 130.14
Flash Point: 84°(183°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.025
Refractive Index: 1.4190
Appearance: Colourless
Odour: Fruit-like
Melting Point: -43°
Boiling Point: 180-181°
Beilstein Reference: 385838
Merck Reference: 14,3758
MDL No.: MFCD00009199
Formula:
C₆H₁₀O₃ MW: 130.14 g/mol Pto. Ebullición: 180…181 °C Pto. de fusión: –43 °C Densidad: 1.025 Pto. de inflamación: 84 °C (183 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009199 Núm. CAS: 141-97-9 EINECS: 205-516-1 Índice Merck: 13,03793 |