Etilo acetoacetato para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Acetoacetato de etilo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.09622.0100 8.09622.1000 8.09622.2500 8.09622.9025
8.09622.0100EA 35.7 EUR
8.09622.0100 8.09622.1000 8.09622.2500 8.09622.9025
Etilo acetoacetato para síntesis, Sigma-Aldrich®
Etilo acetoacetato
Formula: C₆H₁₀O₃
MW: 130.14 g/mol
Pto. Ebullición: 180.8
Pto. de fusión: –45 °C
Densidad: 1.0188 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 65
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009199
Núm. CAS: 141-97-9
EINECS: 205-516-1
Índice Merck: 13,03793
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 116 g/l (20 °C)
Melting Point -40 °C
Molar Mass 130.14 g/mol
Boiling Point 180.0 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 65 °C
Refractive Index 1.419 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.0 - 54 %(V)
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
pH 4.0 (110 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 280 °C