Pirocarbonato de di(terc-butilo) 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: DIBOC, Dicarbonato de di(terc-butilo)
189771000 189775000
ACRO189771000EA 132 EUR
ACRO189771000 ACRO189775000
Pirocarbonato de di(terc-butilo) 97%
Pirocarbonato de di(terc-butilo)
Formula: C₁₀H₁₈O₅
MW: 218.25 g/mol
Pto. Ebullición: 56…57 °C (.5 mmHg)
Pto. de fusión: 22…24 °C
Densidad: 1.02 g/cm³
Pto. de inflamación: 37 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008805
Núm. CAS: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
UN: 2930
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae68e9d9dc1f713c2e5ac96bd05040cec5c7bcdd&vid=719e05eb5ef4a6a4176af5e827ff4390d03d64ab&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Titration by coupling ≥96.0 %
HPLC ≥97.5 %