Pirocarbonato de di(terc-butilo) 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
194670100
194670250
194670500
194671000
194675000
ACRO194670100EA
54.4
EUR
ACRO194670100
ACRO194670250
ACRO194670500
ACRO194671000
ACRO194675000
Pirocarbonato de di(terc-butilo) 99%
Pirocarbonato de di(terc-butilo)
Formula:
C₁₀H₁₈O₅ Pto. Ebullición: 56…57 °C (,5 mmHg) Pto. de fusión: 22…24 °C Densidad: 1,02 g/cm³ Pto. de inflamación: 37 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00008805 Núm. CAS: 24424-99-5 EINECS: 246-240-1 UN: 2930 ADR: 6.1,II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White Low melting crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration by coupling | 98.5 to 101.5 % |