Pirocarbonato de di(terc-butilo) ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
DIBOC, Dicarbonato de di(terc-butilo)
A14708.22
A14708.36
A14708.14
A14708.22EA
126
EUR
A14708.22
A14708.36
A14708.14
Pirocarbonato de di(terc-butilo) ≥97%
Pirocarbonato de di(terc-butilo)
Purity: 97+%
CAS No.: 24424-99-5
Molecular Formula: C10H18O5
Formula Weight: 218.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 37°(99°F)
Physical Form: Low-melting solid
Density: 0.950
Refractive Index: 1.4090
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: White to pale yellow
Odour: Mild
Melting Point: 21-24°
Boiling Point: 56-57°/0.5mm
Beilstein Reference: 1911173
UN No.: 2930
MDL No.: MFCD00008805
Reagent for the introduction of the Boc protecting group
Formula:
((H₃C)₃COC(O))₂O MW: 218.25 g/mol Pto. Ebullición: 56…57 °C (0.5 mmHg) Pto. de fusión: 21…24 °C Densidad: 0.950 Pto. de inflamación: 37 °C (99 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00008805 Núm. CAS: 24424-99-5 EINECS: 246-240-1 UN: 2930 ADR: 6.1 II |