DEPC (Pirocarbonato de dietilo) 97%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Dicarbonato de dietilo, DEPC
170250050 170250250 170251000 170255000
ACRO170250050EA 32.7 EUR
ACRO170250050 ACRO170250250 ACRO170251000 ACRO170255000
DEPC (Pirocarbonato de dietilo) 97%, puro
Pirocarbonato de dietilo
Formula: O(COOC₂H₅)₂
MW: 162.14 g/mol
Pto. Ebullición: 93…94 °C (18 mmHg)
Densidad: 1.1175 g/cm³
Pto. de inflamación: 69 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009106
Núm. CAS: 1609-47-8
EINECS: 216-542-8
Índice Merck: 13,08088
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
Specific gravity (20/4°C) 1.11 to 1.25
Titration excess NaOH ≥96.0 %