DEPC (Pirocarbonato de dietilo) ≥97.5%, grado alta pureza
Proveedor: VWR Chemicals
|
Atención
|
Sinónimos:
Dicarbonato de dietilo, DEPC
E174-25GEA
102
EUR
E174-25G
E174-100G
DEPC (Pirocarbonato de dietilo) ≥97.5%, grado alta pureza
Pirocarbonato de dietilo
DEPC is used to inactivate RNase enzymes from water and other laboratory utensils. DEPC covalently modifies histidine residues in RNase enzymes. DEPC can be used with PBS or MOPS buffer, but is incompatible with Tris and HEPES.
Formula:
O(COOC₂H₅)₂ MW: 162.14 g/mol Pto. Ebullición: 93 – 94 °C Densidad: 1.123 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 69 Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00009106 Núm. CAS: 1609-47-8 EINECS: 216-542-8 Índice Merck: 13,08088 |
|
Resultados test especificaciones
Purity (acid assay) | >97.5% |