DEPC (Pirocarbonato de dietilo)
Proveedor: PanReac AppliChem
|
Atención
|
A0881.0020
A0881.0100
A0881.0020EA
101
EUR
A0881.0020
A0881.0100
DEPC (Pirocarbonato de dietilo)
Pirocarbonato de dietilo
Formula:
O(COOC₂H₅)₂ Pto. Ebullición: 93 °C (1013 hPa) Densidad: 1,123 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 69 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00009106 Núm. CAS: 1609-47-8 EINECS: 216-542-8 Índice Merck: 13,08088 |