DEPC (Pirocarbonato de dietilo), Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
Atención
Sinónimos: Dicarbonato de dietilo, DEPC
298711-100 298711-25
298711-100EA 544 EUR
298711-100 298711-25
DEPC (Pirocarbonato de dietilo), Millipore®
Pirocarbonato de dietilo
Formula: O(COOC₂H₅)₂
Pto. Ebullición: 93 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,123 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 69 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009106
Núm. CAS: 1609-47-8
EINECS: 216-542-8
Índice Merck: 13,08088