DEPC (Pirocarbonato de dietilo) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41751.0005 8.41751.0025
8.41751.0005EA 48.8 EUR
8.41751.0005 8.41751.0025
DEPC (Pirocarbonato de dietilo) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Pirocarbonato de dietilo
Formula: O(COOC₂H₅)₂
Pto. Ebullición: 93 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,123 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 69 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009106
Núm. CAS: 1609-47-8
EINECS: 216-542-8
Índice Merck: 13,08088
Order Now
Resultados test especificaciones
Molar Mass 162.14 g/mol
Boiling Point 93 - 94 °C (24 hPa)
Flash Point 69 °C
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)