Ácido piruvico 98%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: α-Ketopropionic acid, 2-Oxopropionic acid, 2-Ketopropionic acid, 2-Oxopropanoic acid
132140250 132141000 132145000 132140025
ACRO132140250EA 32.9 EUR
ACRO132140250 ACRO132141000 ACRO132145000 ACRO132140025
Ácido piruvico 98%, extra puro
Ácido piruvico
Formula: C₃H₄O₃
Pto. Ebullición: 165 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 11,8 °C
Densidad: 1,25 g/cm³
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002585
Núm. CAS: 127-17-3
EINECS: 204-824-3
UN: 3265
ADR: 8,II
Índice Merck: 12,08205
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
Specific gravity (20°C) 1.240 to 1.280
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %