Ácido piruvico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: α-Ketopropionic acid, 2-Oxopropionic acid, 2-Ketopropionic acid, 2-Oxopropanoic acid
A13875.0E A13875.22 A13875.36
A13875.0EEA 787 EUR
A13875.0E A13875.22 A13875.36
Ácido piruvico ≥98%
Ácido piruvico
Purity: 98% CAS No.: 127-17-3 Molecular Formula: C3H4O3 Formula Weight: 88.06 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 83°(181°F) Physical Form: Liquid Density: 1.267 Refractive Index: 1.4295 Appearance: Colourless to yellow Odour: Pungent pH: 1.2 Melting Point: 11-12° Boiling Point: 164-166° Beilstein Reference: 506211 Merck Reference: 14,8021 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00002585
Formula: C₃H₄O₃
MW: 88,06 g/mol
Pto. Ebullición: 164…166 °C
Pto. de fusión: 11…12 °C
Densidad: 1,267
Pto. de inflamación: 83 °C (181 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002585
Núm. CAS: 127-17-3
EINECS: 204-824-3
UN: 3265
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,8021