Ácido piruvico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20170.0100 8.20170.0500
8.20170.0100EA 71.9 EUR
8.20170.0100 8.20170.0500
Ácido piruvico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido piruvico
Formula: C₃H₄O₃
Pto. Ebullición: 165 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 12 °C
Densidad: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002585
Núm. CAS: 127-17-3
EINECS: 204-824-3
UN: 3265
ADR: 8,II
Índice Merck: 12,08205
Order Now
Resultados test especificaciones
Melting Point 12 °C
Molar Mass 88.06 g/mol
Flash Point 82 - 83 °C
Refractive Index 1.428 (20 °C, 589 nm)
Density 1.27 g/cm3 (20 °C)
pH 1.2 (90 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 305 °C
Hill Formula C3H4O3