Sodio piruvato 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Piruvato de sodio
132150250 132151000 132155000
ACRO132150250EA 47.4 EUR
ACRO132150250 ACRO132151000 ACRO132155000
Sodio piruvato 99+%
Sodio piruvato
Formula: CH₃COCOONa
MW: 110,04 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Densidad: 1,718 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002586
Núm. CAS: 113-24-6
EINECS: 204-024-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
Heavy metals ≤10 ppm
Solubility (10 % in water) Clear colorless to light yellow
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm