Sodio piruvato ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Piruvato de sodio
A11148.18 A11148.30 A11148.36
A11148.18EA 67.1 EUR
A11148.18 A11148.30 A11148.36
Sodio piruvato ≥99%
Sodio piruvato
Purity: 99% CAS No.: 113-24-6 Molecular Formula: C3H3NaO3 Formula Weight: 110.04 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3568341
Formula: CH₃COCOONa
MW: 110,04 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Densidad: 1,718 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002586
Núm. CAS: 113-24-6
EINECS: 204-024-4