Sodio piruvato ≥99%, grado reactivo
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Piruvato de sodio
0342-1KGEA 945 EUR
0342-1KG 0342-100G 0342-250G
Sodio piruvato ≥99%, grado reactivo
Sodio piruvato
Formula: CH₃COCOONa
Pto. de fusión: 220…230 °C
Densidad: 1,718 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002586
Núm. CAS: 113-24-6
EINECS: 204-024-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Free Acid ≤1
Heavy Metals (as Pb) ≤0.01%
Water Content <1%
Purity ≥99%