Sodio piruvato
Proveedor: PanReac AppliChem
Sinónimos: Piruvato de sodio
A4859.0100 A4859.1000
A4859.0100EA 109 EUR
A4859.0100 A4859.1000
Sodio piruvato
Sodio piruvato
Formula: CH₃COCOONa
MW: 110.04 g/mol
Pto. de fusión: 220…230 °C
Densidad: 1.718 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002586
Núm. CAS: 113-24-6
EINECS: 204-024-4