Sodio piruvato, Millipore®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Piruvato de sodio
MQ100
1.06619.0050 1.06619.0250 1.06619.1000
1.06619.0050EA 58 EUR
1.06619.0050 1.06619.0250 1.06619.1000
Sodio piruvato, Millipore®
Sodio piruvato
Formula: CH₃COCOONa
MW: 110.04 g/mol
Pto. de fusión: 220…230 °C
Densidad: 1.718 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002586
Núm. CAS: 113-24-6
EINECS: 204-024-4