Ácido 2-oxoglutarico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Ketoglutaric acid, A-Ketoglutaric acid, α-Ketoglutaric acid, 2-Oxopentanedioic acid
122860250 122861000 122865000
ACRO122860250EA 30.6 EUR
ACRO122860250 ACRO122861000 ACRO122865000
Ácido 2-oxoglutarico 98%
Ácido 2-oxoglutarico
Formula: HOOCCH₂CH₂COCOOH
MW: 146.1 g/mol
Pto. Ebullición: 323
Pto. de fusión: 113…115 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004165
Núm. CAS: 328-50-7
EINECS: 206-330-3
Índice Merck: 13,05320
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (105°C, 1 h)
Residue after ignition ≤0.2 %
UV transmittance ≥95 % (c=10, H2O)
Titration with NaOH ≥97.5 % (On anhydrous substance)
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Ammonium (NH4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm