Ácido 2-oxoglutarico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A10256.14
A10256.22
A10256.36
A10256.14EA
28.7
EUR
A10256.14
A10256.22
A10256.36
Ácido 2-oxoglutarico ≥98%
Ácido 2-oxoglutarico
Purity: 98%
CAS No.: 328-50-7
Molecular Formula: C5H6O5
Formula Weight: 146.10
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 113-117°
Beilstein Reference: 1705689
Merck Reference: 14,5303
MDL No.: MFCD00004165
Formula:
HOOCCH₂CH₂COCOOH Pto. Ebullición: 323 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 113…117 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00004165 Núm. CAS: 328-50-7 EINECS: 206-330-3 Índice Merck: 14,5303 |