Ácido 2-oxoglutarico
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 2-Ketoglutaric acid, A-Ketoglutaric acid, α-Ketoglutaric acid, 2-Oxopentanedioic acid
MQ100
1.05194.0025 1.05194.0100 1.05194.1000 1.05194.9010
1.05194.0025EA 53.7 EUR
1.05194.0025 1.05194.0100 1.05194.1000 1.05194.9010
Ácido 2-oxoglutarico
Ácido 2-oxoglutarico
Formula: HOOCCH₂CH₂COCOOH
MW: 146.1 g/mol
Pto. Ebullición: 323
Pto. de fusión: 112…116 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004165
Núm. CAS: 328-50-7
EINECS: 206-330-3
Índice Merck: 13,05320