Ácido oxalacético 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
416600250 416600050 416601000
ACRO416600250EA 194 EUR
ACRO416600250 ACRO416600050 ACRO416601000
Ácido oxalacético 98%
Ácido oxalacético
Formula: C₄H₄O₅
Pto. Ebullición: 310 °C (1013 hPa)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002592
Núm. CAS: 328-42-7
EINECS: 206-329-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Índice Merck: 12,07041
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
GC ≥98.5 %