Ácido 3-oxoglutarico 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Acetone-1,3-dicarboxylic acid, 3-Ketoglutaric acid, 3-Oxopentanedioic acid, 1,3-Acetonedicarboxylic acid, β-Ketoglutaric acid
173151000 173155000
ACRO173151000EA 77 EUR
ACRO173151000 ACRO173155000
Ácido 3-oxoglutarico 96%
Ácido 3-oxoglutarico
Formula: C₅H₆O₅
Pto. Ebullición: 323 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 133 °C (desc.)
Densidad: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002711
Núm. CAS: 542-05-2
EINECS: 208-797-9
Índice Merck: 13,00069
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥95 %
Sulfuric acid ≤2 %