Ácido 3-oxoglutarico ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A13742.18 A13742.0B A13742.30
A13742.18EA 41.7 EUR
A13742.18 A13742.0B A13742.30
Ácido 3-oxoglutarico ≥97%
Ácido 3-oxoglutarico
Purity: 97% CAS No.: 542-05-2 Molecular Formula: C5H6O5 Formula Weight: 146.10 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 132° dec. Beilstein Reference: 1447081 Merck Reference: 14,68 MDL No.: MFCD00002711
Formula: C₅H₆O₅
MW: 146,1 g/mol
Pto. Ebullición: 323 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: ∼ 132 °C (desc.)
Densidad: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002711
Núm. CAS: 542-05-2
EINECS: 208-797-9
Índice Merck: 14,68