Ácido 3-oxoglutarico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20940.0050
8.20940.0250
8.20940.0050EA
62.1
EUR
8.20940.0050
8.20940.0250
Ácido 3-oxoglutarico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido 3-oxoglutarico
Formula:
C₅H₆O₅ Pto. Ebullición: 323 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 138 °C Densidad: 1,55 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00002711 Núm. CAS: 542-05-2 EINECS: 208-797-9 Índice Merck: 13,00069 |
Resultados test especificaciones
Solubility | (20 °C) soluble |
Molar Mass | 146.10 g/mol |
Bulk Density | 400 kg/m3 |
Synonyms | ß-Ketoglutaric acid, Acetone-1,3-dicarboxylic acid |
Hill Formula | C5H6O5 |
Chemical Formula | HOOCCH2COCH2COOH |