Carbonato de difenilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12362.0B
A12362.0I
A12362.30
A12362.0BEA
74.2
EUR
A12362.0B
A12362.0I
A12362.30
Carbonato de difenilo ≥99%
Carbonato de difenilo
Purity: 99%
CAS No.: 102-09-0
Molecular Formula: C13H10O3
Formula Weight: 214.22
Flash Point: 168°(334°F)
Odour: Mild
Boiling Point: 301-302°
Beilstein Reference: 1074863
Merck Reference: 14,3602
MDL No.: MFCD00003037
Formula:
C₁₃H₁₀O₃ Pto. Ebullición: 301…302 °C Pto. de fusión: 76…81 °C Densidad: 1,300 Pto. de inflamación: 168 °C (334 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003037 Núm. CAS: 102-09-0 EINECS: 203-005-8 Índice Merck: 14,3602 |