1,1-Dimetoxiacetona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
173801000 173805000
ACRO173801000EA 50.8 EUR
ACRO173801000 ACRO173805000
1,1-Dimetoxiacetona 98%
1,1-Dimetoxiacetona
Formula: C₅H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 143 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –57 °C
Densidad: 1 g/cm³
Pto. de inflamación: 37 °C
Número MDL: MFCD00008758
Núm. CAS: 6342-56-9
EINECS: 228-735-4
UN: 1224
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3970 to 1.3990 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %