1,1-Dimetoxiacetona ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Pyruvaldehyde 1,1-dimethyl acetal, 1,1-Dimethoxypropan-2-one, Pyruvic aldehyde dimethyl acetal
B24988.22
B24988.36
B24988.22EA
40.8
EUR
B24988.22
B24988.36
1,1-Dimetoxiacetona ≥97%
1,1-Dimetoxiacetona
Purity: 97+%
CAS No.: 6342-56-9
Molecular Formula: CH3COCH(OCH3)2
Formula Weight: 118.13
Flash Point: 34°(93°F)
Refractive Index: 1.3980
Melting Point: -57°
Boiling Point: 133-135°
Beilstein Reference: 1560557
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008758
Formula:
C₅H₁₀O₃ MW: 118,13 g/mol Pto. Ebullición: 133…135 °C Pto. de fusión: –57 °C Densidad: 0,998 Pto. de inflamación: 34 °C (93 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008758 Núm. CAS: 6342-56-9 EINECS: 228-735-4 UN: 1993 ADR: 3,III |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)