4,4-Dimetoxibutanona 92%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4,4-Dimetoxi-2-butanona
292332500 292330010
ACRO292332500EA 101 EUR
ACRO292332500 ACRO292330010
4,4-Dimetoxibutanona 92%
4,4-Dimetoxibutanona
Formula: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Pto. Ebullición: 178 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –82 °C
Densidad: 0,99 g/cm³
Pto. de inflamación: 49 °C
Número MDL: MFCD00008789
Núm. CAS: 5436-21-5
EINECS: 226-605-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %