4,4-Dimetoxibutanona ≥90%, tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 90%
CAS No.: 5436-21-5
Molecular Formula: C6H12O3
Formula Weight: 132.16
Flash Point: 57°(134°F)
Refractive Index: 1.4150
Melting Point: -83°
Boiling Point: 170-172°
Beilstein Reference: 1702372
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00008789
Formula:
C₆H₁₂O₃ Pto. Ebullición: 170…172 °C Pto. de fusión: –83 °C Densidad: 0,996 Pto. de inflamación: 57 °C (134 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008789 Núm. CAS: 5436-21-5 EINECS: 226-605-1 UN: 1224 ADR: 3,III |