Tris(2,4-pentanodionato-O,O')aluminio 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
196970050 196971000 196975000
ACRO196970050EA 21 EUR
ACRO196970050 ACRO196971000 ACRO196975000
Tris(2,4-pentanodionato-O,O')aluminio 97%
Tris(2,4-pentanodionato-O,O')aluminio
Formula: C₁₅H₂₁AlO₆
Pto. Ebullición: 315 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 190…195 °C
Densidad: 1,204 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000013
Núm. CAS: 13963-57-0
EINECS: 237-741-6
UN: 3467
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 190 to 195 °C
Titration Complexometric ≥96.0 %