Tris(2,4-pentanodionato-O,O')aluminio
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Tris(2,4-pentanedionato-O,O')aluminium, Acetylacetone Aluminum(III) Salt, Al(acac)3, Aluminium 2,4-pentanedionate, Aluminum(III) Acetylacetonate, Aluminium tris(2,4-pentanedionato-O,O'), Aluminum acetylacetonate, Aluminum 2,4-pentanedionate, Tris(2,4-pentanedionato)aluminum(III), Aluminum triacetylacetone
12542.22 12542.36
12542.22EA 52.9 EUR
12542.22 12542.36
Tris(2,4-pentanodionato-O,O')aluminio
Tris(2,4-pentanodionato-O,O')aluminio
CAS No.: 13963-57-0 Molecular Formula: C15H21AlO6 Formula Weight: 324.31 Physical Form: Powder Density: 1.27 Melting Point: 192-194° Boiling Point: 314-316° Beilstein Reference: 4157942 UN No.: 3467 MDL No.: MFCD00000013
Formula: C₁₅H₂₁AlO₆
MW: 324.31 g/mol
Pto. Ebullición: 314…316 °C
Pto. de fusión: 192…194 °C
Densidad: 1.27
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000013
Núm. CAS: 13963-57-0
EINECS: 237-741-6
UN: 3467
ADR: 6.1 II