Tris(2,4-pentanodionato-O,O')aluminio ≥99.995% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')aluminium, Acetylacetone Aluminum(III) Salt, Al(acac)3, Aluminium 2,4-pentanedionate, Aluminum(III) Acetylacetonate, Aluminium tris(2,4-pentanedionato-O,O'), Aluminum acetylacetonate, Aluminum 2,4-pentanedionate, Tris(2,4-pentanedionato)aluminum(III), Aluminum triacetylacetone
Purity: 99.995+%
CAS No.: 13963-57-0
Molecular Formula: C15H21AlO6
Formula Weight: 324.31
Physical Form: Powder
Density: 1.27
Melting Point: 192-194°
Boiling Point: 314-316°
Beilstein Reference: 4157942
UN No.: 3467
MDL No.: MFCD00000013
Formula:
C₁₅H₂₁AlO₆ MW: 324.31 g/mol Pto. Ebullición: 314…316 °C Pto. de fusión: 192…194 °C Densidad: 1.27 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000013 Núm. CAS: 13963-57-0 EINECS: 237-741-6 UN: 3467 ADR: 6.1 III |