Bromuro de acetilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
159401000 159405000
ACRO159401000EA 117 EUR
ACRO159401000 ACRO159405000
Bromuro de acetilo 98%
Bromuro de acetilo
Formula: C₂H₃BrO
MW: 122.95 g/mol
Pto. Ebullición: 77
Pto. de fusión: –96 °C
Densidad: 1.66 g/cm³
Pto. de inflamación: 75 °C
Número MDL: MFCD00000114
Núm. CAS: 506-96-7
EINECS: 208-061-7
UN: 1716
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,00084
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to dark yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4480 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.01 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.001 %