Cloruro de butirilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
149210010 149212500 149210500
ACRO149210010EA 168 EUR
ACRO149210010 ACRO149212500 ACRO149210500
Cloruro de butirilo 99%
Cloruro de butirilo
Formula: C₄H₇ClO
MW: 106.55 g/mol
Pto. Ebullición: 102 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –89 °C
Densidad: 1.018 g/cm³
Pto. de inflamación: 18 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000752
Núm. CAS: 141-75-3
EINECS: 205-498-5
UN: 2353
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,01598
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4112 to 1.4132 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥98.5 %
Titration RCOOH ≤2 %