Cloruro de butirilo 98
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A17575.30
A17575.0B
A17575.18
A17575.30EA
35.5
EUR
A17575.30
A17575.0B
A17575.18
Cloruro de butirilo 98
Cloruro de butirilo
Purity: 98%
CAS No.: 141-75-3
Molecular Formula: CH3CH2CH2COCl
Formula Weight: 106.55
Flash Point: 18°(64°F)
Refractive Index: 1.4120
Odour: Acrid
Melting Point: -89°
Boiling Point: 101-102°
Beilstein Reference: 605395
Merck Reference: 14,1598
UN No.: 2353
MDL No.: MFCD00000752
Formula:
C₄H₇ClO MW: 106.55 g/mol Pto. Ebullición: 101…102 °C Pto. de fusión: –89 °C Densidad: 1.026 Pto. de inflamación: 18 °C (64 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000752 Núm. CAS: 141-75-3 EINECS: 205-498-5 UN: 2353 ADR: 3 II Índice Merck: 13,01598 |