Cloruro de butirilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01977.0250 8.01977.1000
8.01977.0250EA 49.4 EUR
8.01977.0250 8.01977.1000
Cloruro de butirilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Cloruro de butirilo
Formula: C₄H₇ClO
MW: 106.55 g/mol
Pto. Ebullición: 96…102 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –89 °C
Densidad: 1.0277 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000752
Núm. CAS: 141-75-3
EINECS: 205-498-5
UN: 2353
ADR: 3 (8) II
Índice Merck: 13,01598
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) decomposes,Hydrolysis
Melting Point -89 °C
Molar Mass 106.55 g/mol
Boiling Point 101 - 105 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 39 hPa (20 °C)
Flash Point 18 °C
Refractive Index 1.412 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.5 - 7.3 %(V)
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) acidic
Ignition Point 280 °C