Cloruro de acetilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
151270010 151270025
ACRO151270010EA 82.9 EUR
ACRO151270010 ACRO151270025
Cloruro de acetilo 98%
Cloruro de acetilo
Formula: C₂H₃ClO
Pto. Ebullición: 50,9 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –112 °C
Densidad: 1,1 g/cm³
Pto. de inflamación: 4 °C
Número MDL: MFCD00000719
Núm. CAS: 75-36-5
EINECS: 200-865-6
UN: 1717
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,00087
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3876 to 1.3896 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤30 APHA