Cloruro de acetilo 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Acetilo cloruro
219470250 219472500 219470010 219470025
219470250.EA 60.7 EUR
219470250. 219472500. 219470010. 219470025.
Cloruro de acetilo 99+%
Cloruro de acetilo
Formula: C₂H₃ClO
MW: 78.5 g/mol
Pto. Ebullición: 51 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –112 °C
Densidad: 1.1 g/cm³
Pto. de inflamación: 4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000719
Núm. CAS: 75-36-5
EINECS: 200-865-6
UN: 1717
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,00087
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3875 to 1.3895 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA
Titration RCOCl 99.0 to 101.0 %