Cloruro de acetilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99+%
CAS No.: 75-36-5
Molecular Formula: C2H3ClO
Formula Weight: 78.50
Flash Point: 4°(39°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.104
Refractive Index: 1.3890
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Pungent
Melting Point: -112°
Boiling Point: 50-52°
Beilstein Reference: 605303
Merck Reference: 14,85
UN No.: 1717
MDL No.: MFCD00000719
Formula:
C₂H₃ClO Pto. Ebullición: 50…52 °C Pto. de fusión: –112 °C Densidad: 1,104 Pto. de inflamación: 4 °C (39 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000719 Núm. CAS: 75-36-5 EINECS: 200-865-6 UN: 1717 ADR: 3,II Índice Merck: 14,85 |