Cloruro de acetilo para síntesis
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Acetilo cloruro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22252.0100 8.22252.1000 8.22252.9010 8.22252.9025
8.22252.0100EA 35.6 EUR
8.22252.0100 8.22252.1000 8.22252.9010 8.22252.9025
Cloruro de acetilo para síntesis
Cloruro de acetilo
Formula: C₂H₃ClO
MW: 78.5 g/mol
Pto. Ebullición: 50.9
Pto. de fusión: –112 °C
Densidad: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 5
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000719
Núm. CAS: 75-36-5
EINECS: 200-865-6
UN: 1717
ADR: 3 (8) II
Índice Merck: 13,00087