Cloruro de hexanoílo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B23027.22
B23027.36
B23027.22EA
49.8
EUR
B23027.22
B23027.36
Cloruro de hexanoílo ≥98%
Cloruro de hexanoílo
Purity: 98%
CAS No.: 142-61-0
Molecular Formula: CH3(CH2)4COCl
Formula Weight: 134.61
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.4260
Odour: Acrid
Melting Point: -87°
Boiling Point: 150-153°
Merck Reference: 14,1763
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000760
Formula:
C₆H₁₁ClO Pto. Ebullición: 150…153 °C Pto. de fusión: –87 °C Densidad: 0,971 Pto. de inflamación: 50 °C (122 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000760 Núm. CAS: 142-61-0 EINECS: 205-549-1 UN: 2920 ADR: 8,II Índice Merck: 14,1763 |