Cloruro de valerilo 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Pentanoyl chloride, Valeroyl chloride
169121000 169120010
ACRO169121000EA 53.5 EUR
ACRO169121000 ACRO169120010
Cloruro de valerilo 98%
Cloruro de valerilo
Formula: C₅H₉ClO
MW: 120,58 g/mol
Pto. Ebullición: 125…127 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –110 °C
Densidad: 0,99 g/cm³
Pto. de inflamación: 32 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000757
Núm. CAS: 638-29-9
EINECS: 211-330-1
UN: 2502
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥97.5 %