Cloruro de propionilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
131530250 131532500 131535000 131530025
ACRO131530250EA 30 EUR
ACRO131530250 ACRO131532500 ACRO131535000 ACRO131530025
Cloruro de propionilo 98%
Cloruro de propionilo
Formula: C₃H₅ClO
Pto. Ebullición: 77…79 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –94 °C
Densidad: 1,06 g/cm³
Pto. de inflamación: 11 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000745
Núm. CAS: 79-03-8
EINECS: 201-170-0
UN: 1815
ADR: 3,II
Índice Merck: 12,08013
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤20 APHA
Titration RCOCl ≥97.5 %