Cloruro de propionilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A10940.0E A10940.22 A10940.36
A10940.0EEA 210 EUR
A10940.0E A10940.22 A10940.36
Cloruro de propionilo ≥98%
Cloruro de propionilo
Purity: 98% CAS No.: 79-03-8 Molecular Formula: C3H5ClO Formula Weight: 92.53 Flash Point: 11°(51°F) Refractive Index: 1.4040 Odour: Unpleasant Melting Point: -94° Boiling Point: 77-79° Beilstein Reference: 385632 Merck Reference: 14,7828 UN No.: 1815 MDL No.: MFCD00000745
Formula: C₃H₅ClO
Pto. Ebullición: 77…79 °C
Pto. de fusión: –94 °C
Densidad: 1,061
Pto. de inflamación: 11 °C (51 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000745
Núm. CAS: 79-03-8
EINECS: 201-170-0
UN: 1815
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,7828