Cloruro de propionilo zS, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
MQ200
8.07063.0100
8.07063.0500
8.07063.9190
8.07063.9015
8.07063.0100EA
47.5
EUR
8.07063.0100
8.07063.0500
8.07063.9190
8.07063.9015
Cloruro de propionilo zS, Sigma-Aldrich®
Cloruro de propionilo
Formula:
C₃H₅ClO MW: 92.52 g/mol Pto. Ebullición: 80 Pto. de fusión: –94 °C Densidad: 1.06 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 6 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000745 Núm. CAS: 79-03-8 EINECS: 201-170-0 UN: 1815 ADR: 3 (8) II Índice Merck: 12,08013 |
Resultados test especificaciones
Solubility | (20 °C) (rigorous decomposition) |
Melting Point | -94 °C |
Molar Mass | 92.52 g/mol |
Boiling Point | 80 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 106 hPa (20 °C) |
Flash Point | 6.5 °C |
Refractive Index | 1.4032 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 3.6 - 11.9 %(V) |
Density | 1.06 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 270 °C |